Läs mer
L-Histidin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15517964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15517964 100 g Poly Bottle 100g
13274004 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155.16
Densitet 1L = 1.44kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP