Läs mer
L-Histidine, ren, Fisher Chemical™
Produktkod. 10161760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10161760 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10161760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0467/48
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00064315
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 282 °C
pH 7.0 till 8.5
Färg Vitt
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155,16 g/mol
Fysisk form Fast