Läs mer
L-Histidine, TRC
Produktkod. 30136499
Change view
Kvantitet:
10 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136499 10 mg
30136001 50 g
17969534 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH45601010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-00-1
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Synonym Histidine, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 155.0695
Procent renhet >95%