Läs mer
L-Histidine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10254823
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10254823 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10254823 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP382100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidine
Smältpunkt 282°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 71-00-1
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 7.0 to 8.5
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.10% max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.20% max.
Molekylformel C6H9N3O2
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00064315
Specifik rotation 12.0 to 13.0° (+ or -)
Merck Index 15, 4758
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Alfa vektor Histidine
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 155.16
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formel vikt 155.16
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid