Läs mer
L(-)-histidinol dihydroklorid, 99 %
Produktkod. 10482611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10482611 1 g 1g
10297023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.99 SEK
    1249.65 SEK / 1g
    Save 141.34 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1596-64-1 | C6H13Cl2N3O | 214,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1596-64-1
Molekylformel C6H13Cl2N3O
Molekylvikt (g/mol) 214.09
MDL-nummer MFCD00078058
InChI-nyckel FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
PubChem CID 197743
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propan-1-ol;dihydroklorid
LEDER C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Histidinol dihydrochloride
Infrarött spektrum Autentisk
Färg Vit till Beige
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation −3.00
Specifikt rotationsförhållande −3° (24 °C c=2,H2O)
Smältpunkt 193,0 °C till 199,0 °C
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 214.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.