Läs mer
L-histidinol dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30394929
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394929 1 g
30390916 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH4563001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1596-64-1
Molekylformel C6 H11 N3 O . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 214.09
Synonym (βS)-β-Amino-1H-imidazole-5-propanol Hydrochloride, L-(-)-Histidinoldihydrochloride, (S)-Histidinol Dihydrochloride
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Histidinol dihydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Formel vikt 213.0436