Läs mer
L-Homoarginine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11337189
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337189 25 g 25g
11317189 1 g 1g
11327189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27387.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1483-01-8 | C7H17ClN4O2 | 224.689 g/mol
En hämmare av alkaliska fosfatasisoenzymer. Det är också en hämmare av cellulär transport av arginin av en natriumoberoende y+-transportör med hög affinitet. Ersättningen av homoarginin mot arginin eller lysin gör proteiner resistenta mot proteolys av trypsin. Argininrester finns ofta i de aktiva centran av proteiner och enzymer. Att ersätta dessa argininer med homoarginin kan belysa proteinfunktion och strukturella krav.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
En hämmare av alkaliska fosfatasisoenzymer. Det är också en hämmare av cellulär transport av arginin av en natriumoberoende y+-transportör med hög affinitet. Ersättningen av homoarginin mot arginin eller lysin gör proteiner resistenta mot proteolys av trypsin. Argininrester finns ofta i de aktiva centran av proteiner och enzymer. Att ersätta dessa argininer med homoarginin kan belysa proteinfunktion och strukturella krav.
Löslighet Lösligt i
vatten (50 mg/ml).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Kylt (2-7 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1483-01-8
Molekylformel C7H17ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 224.689
MDL-nummer MFCD00012622
InChI-nyckel YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(diaminometylidenamino)hexansyra;hydroklorid
LEDER C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoarginine hydrochloride
Smältpunkt 213°C to 215°C
Beilstein 4016621
Löslighetsinformation Soluble in water(50mg/mL).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 224.69
Optisk rotation +18° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.