Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-homoargininhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10499260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499260 1 g Glasflaska 1g
10553341 5 g Glasflaska 5g
15179203 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499260 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 169090010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1483-01-8 | C7H16N4O2·HCl | 224.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1483-01-8
Molekylformel C7H16N4O2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 224.69
MDL-nummer MFCD00012622
InChI-nyckel YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(diaminometylidenamino)hexansyra;hydroklorid
LEDER C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Homoarginine hydrochloride
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 213.0°C to 215.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Specifik rotation + 18.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 50mg/mL
Formel vikt 224.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.