Läs mer
L-Homoarginine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homoarginine, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 224.104 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |