missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Homocitrulline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homocitrulline |
| CAS | 1190-49-4 |
| Molekylformel | C7 H15 N3 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, Lysine, N6-carbamoyl- (6CI,7CI), Lysine, N6-carbamoyl-, L- (8CI), N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, Homo-L-citrulline, Homocitrulline, L-Homocitrulline, N-ε-Carbamyl-L-lysine, NSC 27428 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCCCNC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-(carbamoylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.1113 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?