missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Homocysteine-d4, TRC

Produktkod. 30136250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136250 25 mg -
17927829 2.5 mg 2.5mg
17988949 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30136250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH59195225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 331665-12-4
Molekylformel C4H5D4NO2S
Molekylvikt (g/mol) 139.21
Synonym Homocysteine-d4, NSC 43117-d4, (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4, (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic Acid-d4, (S)-Homocysteine-d4, 2-Amino-4-mercapto-L-butyric Acid-d4, 2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4, L-2-Amino-4-mercaptobutyric Acid-d4;
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-sulfanylbutanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Homocysteine-d4
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 139.0605
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.