Läs mer
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homocysteine thiolactone hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 31828-68-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H8ClNOS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM) |
| LEDER | N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl |
| Visa mer |