Läs mer
L-Homocysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homocysteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 135.0354 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |