Läs mer
L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8 |
| CAS | 182755-41-5 |
| Molekylformel | C8 D8 H8 N2 O4 S2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (2 S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic-3,3,4,4-d4 Acid], [S-(R*,R*)]-4,4'-Dithiobis[2-amino-butanoic-3,3,4,4-d4 Acid; |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6 H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(SSC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-4-[[(3 S)-3-amino-3-carboxy-1,1,2,2-tetradeuteriopropyl]disulfanyl]-3,3,4,4-tetradeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.4 |
| Formel vikt | 276.1054 g/mol |
| Visa mer |