Läs mer
L-Homocystine-3,3,3’,3’,4,4,4’,4’-d8, TRC
Produktkod. 30404103
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30404103 5 mg -
30399831 2.5 mg 2.5mg
30397378 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH5913625MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182755-41-5
Molekylformel C8 D8 H8 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 276.4
Synonym (2S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic-3,3,4,4-d4 Acid], [S-(R*,R*)]-4,4'-Dithiobis[2-amino-butanoic-3,3,4,4-d4 Acid
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-[[(3S)-3-amino-3-carboxy-1,1,2,2-tetradeuteriopropyl]disulfanyl]-3,3,4,4-tetradeuteriobutanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 276.1054