Läs mer
L-Homophenylalanine, 98%
Produktkod. 11332359
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332359 1 g 1g
11342359 5 g 5g
11352359 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27295.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943-73-7 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
L-Homofenylalanin används som en prekursor i läkemedelsindustrin för produktion av angiotensin-omvandlande enzym (ACE och R-(-)-homofenylalanin-etylester. Det är också involverat i syntesen av NEPA [(S,S)-N-(1-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl)alanin], som är en nyckelmellanprodukt för att framställa ACE-hämmarna: enalapril, delapril, kinapril och ramipril. Det fungerar som ett antitumörreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Homofenylalanin används som en prekursor i läkemedelsindustrin för produktion av angiotensin-omvandlande enzym (ACE och R-(-)-homofenylalanin-etylester. Det är också involverat i syntesen av NEPA [(S,S)-N-(1-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl)alanin], som är en nyckelmellanprodukt för att framställa ACE-hämmarna: enalapril, delapril, kinapril och ramipril. Det fungerar som ett antitumörreagens.
Löslighet Lösligt i utspädd
vattenhaltig syra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-73-7
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00002619
InChI-nyckel JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
Synonym l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
PubChem CID 2724505
ChEBI CHEBI:43103
LEDER N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homophenylalanine
Smältpunkt >300°C
Löslighetsinformation Soluble in dilute aqueous acid.
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-fenylbutansyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Optisk rotation +45° (c=1 in 3N HCl)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.