Läs mer
L-Homophenylalanine Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30403291
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30403291 250 mg
1 options
Produktkod. 30403291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH600505250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homophenylalanine Methyl Ester
CAS 106860-17-7
Molekylformel C11H15NO2
Kvantitet 250 mg
Synonym (S)-α-Aminobenzenebutanoic Acid Methyl Ester, (αS)-α-Aminobenzenebutanoic Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3/t10-/m0/s1
LEDER COC([C@@H](N)CCC1=CC=CC=C1)=O
IUPAC-namn methyl (S)-2-amino-4-phenylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.11