Läs mer
L-β - Homoprolinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10745915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745915 1 g Glasflaska 1g
10535144 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53912-85-9 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53912-85-9
Molekylformel C6H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.617
MDL-nummer MFCD07363484
InChI-nyckel VQDACVOAOJQTPR-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline hydrochloride, l-beta-homoproline hcl, 2-2s-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2s, s-2-2-pyrrolidinyl acetic acid hydrochloride, s-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2s-pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline-hcl, s-3-pyrrol-idinecarboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 2761540
IUPAC-namn 2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]ättiksyra;hydroklorid
LEDER C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-β-Homoproline hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
NMR Consistent with structure
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +31° to +35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.62
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-beta-Homoproline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.