Läs mer
L-Homopropargylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homopropargylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 127.0633 |
| Frakt skick | Room Temperature |