Läs mer
L-Homoserine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10144640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10144640 1 g Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10144640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204770010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-15-1
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00063090
InChI-nyckel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-hydroxybutanoic acid
LEDER C(CO)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoserine
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Beilstein 04, III, 1636
Specifik rotation -8° to -9° (22°C, 589nm) (c=2, H2O)
Merck Index 15, 4778
Specifikt rotationsförhållande − 8.50 (22.00°C c=2,H2O)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder