Läs mer
L-homoserin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338805 250 mg 250mg
11318805 1 g 1g
11328805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12427.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserine används i biosyntesen av metionin, treonin och isoleucin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Homoserine används i biosyntesen av metionin, treonin och isoleucin.
Löslighet
Lösligt i vatten (1100 mg/ml vid 30 °C) och metanol (sparsamt). Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-15-1
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00063090
InChI-nyckel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-hydroxibutansyra
LEDER C(CO)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoserine
Smältpunkt ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Löslighetsinformation Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.12
Optisk rotation −9° (c=2 in Water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.