Läs mer
L-Homoserine Lactone Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homoserine Lactone Hydrobromide |
| CAS | 15295-77-9 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 . HBr |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, L-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone Hydrobromide, (S)-(-)-α-Aminobutyrolactone Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-butyrolactone Hydrobromide, (S)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | N[C@@H]1C(=O)OCC1.Br |
| IUPAC-namn | (3S)-3-aminotetrahydrofuran-2-one;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.01582 |
| Formel vikt | 180.9738 |