Läs mer
L-homoserinlakton, hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Homoserine Lactone, Hydrochloride |
| CAS | 2185-03-7 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1CCOC1=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-aminooxolan-2-one; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.56 |
| Formel vikt | 137.0244 |