Läs mer
L-homoserinlakton, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30407327
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30407327 1 g
1 options
Produktkod. 30407327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH6151001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoserine Lactone, Hydrochloride
CAS 2185-03-7
Molekylformel C4 H7 N O2 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
LEDER Cl.N[C@H]1CCOC1=O
IUPAC-namn (3S)-3-aminooxolan-2-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 137.56
Formel vikt 137.0244