Läs mer
L-Homoserine, MedChemExpress
Produktkod. 16419316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419316 100 mg
1 options
Produktkod. 16419316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW002292
MedChemExpress L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoserine
CAS 672-15-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9NO3
Löslighetsinformation DMSO : 1.47 mg/mL (12.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@H](C(O)=O)CCO
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 119.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism