Läs mer
L-Homoserine, TRC
Produktkod. 30390317
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30390317 10 mg
1 options
Produktkod. 30390317 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH61501010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Homoserine
CAS 672-15-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H9 N O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, (±)- (ZCI), (±)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 2-Amino-4-butyrolactone hydrobromide, 2-Aminobutyrolactone hydrobromide, 3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrobromide, 3-Aminooxolan-2-one hydrobromide, DL-Homoserine lactone hydrobromide, Alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, Homoserine lactone hydrobromide, NSC 41120, α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCO)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-hydroxybutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0582