Läs mer
L-Hydantoin-5-propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-(2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl)-propanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,11,12)/t3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 172.048 |
| Procent renhet | >95% |