Läs mer
L-Hydroxyproline, for Biochemistry, Fisher Chemical
Produktkod. 10356280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356280 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Produktkod. 10356280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/2415/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 51-35-4
Smältpunkt 274°C
Färg White
pH 6
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C5H9NO3
MDL-nummer 64320
Kvantitet 5 g
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
LEDER C1C(CNC1C(=O)O)O
IUPAC-namn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 131.131
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Formel vikt 131.13g/mol
Fysisk form Powder