Läs mer
L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture, MedChemExpress
Produktkod. 16460508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16460508 5 g
1 options
Produktkod. 16460508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY40135
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture
CAS 51-35-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H9NO3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (381.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](C1)NC[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Formel vikt 131.13
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism