Läs mer
L-Hyocyamin, fri bas, 100%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457971 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457971 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11457971 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215131601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Hyocyamine
CAS 101-31-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Molekylformel C17H23NO3
MDL-nummer MFCD00067306,MFCD00022622,MFCD00022622
Kvantitet 1 g
Synonym s-atropinium, duboisine, l-tropine tropate, s-atropinium cation, s-atropinium 1+, 3-endo-8-methyl-8-azoniabicyclo 3.2.1 oct-3-yl 2s-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, 1r,5s-8-methyl-8-azoniabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 2s-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, 1r,5s-8-methyl-8-azoniabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 2s-3-oxidanyl-2-phenyl-propanoate, 2s-3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid 1r,5s-8-methyl-8-azoniabicyclo 3.2.1 octan-3-yl ester
InChI-nyckel RKUNBYITZUJHSG-VFSICIBPSA-N
LEDER CN1[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (lR,5S)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-(2S)-3-hydroxi-2-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 289.38
PubChem CID 638022
Formel vikt 289.37
Fysisk form Kristallint pulver