Läs mer
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Produktkod. 16479086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16479086 100 mg 100mg
16482376 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0471
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H23NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Daturine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Formel vikt 289.37
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration