Läs mer
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482376 500 mg -
16479086 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H23NO3
Kvantitet 500 mg
Synonym Daturine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Formel vikt 289.37
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration