Läs mer
L-idarinsyra dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30397039
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397039 25 mg
30398770 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30397039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI16493025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Idaric Acid Disodium Salt
Molekylformel C6 H8 Na2 O8
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O8.2Na/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4+;;/m0../s1
LEDER O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Na])[C@@H](O)C(=O)O[Na]
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-6-natriumoxoxanoid] oxysodium
Molekylvikt (g/mol) 254.102
Formel vikt 254.001