Läs mer
L-ido Miglustat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-ido Miglustat |
| CAS | 305379-00-4 |
| Molekylformel | C10 H21 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8-,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.278 |
| Formel vikt | 219.1471 |