Läs mer
L-idose (0.145M solution), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Idose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 180.0633 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | L-Idose 0.145M |