missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Iduronic Acid Sodium Salt, TRC

Produktkod. 17957264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957264 50 mg
17927644 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17957264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI25200050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61199-83-5
Molekylformel C6H9NaO7
Molekylvikt (g/mol) 216.12
Synonym L-Iduronic acid, monosodium salt (9CI), Sodium L-iduronate, L-Iduronic acid sodium salt
LEDER [Na+].O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Iduronic Acid, Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4-,5+;/m0./s1
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.