Läs mer
L-Iso-Leucine, 99%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10132150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10132150 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10132150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1822/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Färg White
Molekylformel C6H13NO2
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 25 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vikt 131.17g/mol
Fysisk form Powder