Läs mer
L-Isoleucine-13C6, 15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Isoleucine-13C6, 15N |
| CAS | 202468-35-7 |
| Molekylformel | 13C6 H13 15N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Isoleucine-1,2,3,3',4,5-13C6-15N (ACI), L-Isoleucine-13C6-15N (9CI), L-13C615N-Isoleucine, L-Isoleucine-13C6,15N, (2S,3S)-2-(Amino-15N)-3-(methyl-13C)pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | [13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH2])[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-(^{15}N)azanyl-3-(1^{13}C)methyl(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.122 |
| Formel vikt | 138.112 |