Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, 99 %
Produktkod. 10563721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10563721
Brand: Thermo Scientific Chemicals 166170250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-32-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Smältpunkt 284.0°C to 286.0°C
Färg Vitt
Klorid 500ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 30ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Specifik rotation + 41.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Löslighetsinformation Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimeringspunkt 168.0 °C
Specifikt rotationsförhållande +41° (20°C c=4,6N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.