Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, 99 %
Produktkod. 10771604 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771604 500 g Plastflaska 500g
10321524 5 g Glasflaska 5g
10563721 25 g Plastflaska 25g
10051900 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10771604 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 166175000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-32-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Smältpunkt 284.0°C to 286.0°C
Färg Vitt
Klorid 500ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 30ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Specifik rotation + 41.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Löslighetsinformation Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimeringspunkt 168.0 °C
Specifikt rotationsförhållande +41° (20°C c=4,6N HCl)
Kvantitet 500 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.