Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, 99 %
Produktkod. 11494684
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494684 50 g 50g
11484684 10 g 10g
11438850 100 g 100g
11404694 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494684 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13699.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
L-isoleucin, CAS # 73-32-5, är en grenkedjig alifatisk aminosyra som är en väsentlig beståndsdel i kosten och som också används i flera biologiska mekanismer, inklusive biosyntes av proteiner.
L-isoleucin fungerar som en essentiell aminosyra hos människor. Det används som smakämne och näringstillskott för livsmedel. Det används också som ett antipsykotiskt medel. Det används som en komponent i proteiner. Vidare stimulerar det immunförsvaret och främjar utsöndring av flera hormoner. Utöver detta används det för hemoglobinbildning och reglering av blodsocker och energinivåer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-isoleucin är en essentiell aminosyra som organismer inte kan syntetisera. Det måste intas i kosten och finns främst i kött, fisk, ost, ägg, frön och nötter
• L-Isoleucin är en isomer av L-leucin. Den syntetiseras från treonin och är en hydrofob aminosyra med grenad kedja
Ansökan
•L-isoleucin används i flera biologiska mekanismer, inklusive att hjälpa sårläkning, avgifta kvävehaltigt avfall, stimulera immunförsvaret och främja hormonutsöndring
• L-isoleucin visar antipsykotisk aktivitet
• Det är viktigt för hemoglobinbildning och reglering av blodsocker och energinivåer
• L-isoleucin deltar i proteinsyntesen genom att binda till transfer-RNA (tRNA) i cellcytoplasman
• Denna förening spelar också en viktig roll som metabolit för flera arter, inklusive Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, växter, alger och möss
• L-isoleucin kan användas som en ingrediens för utveckling av andra väsentliga biokemiska komponenter i organismen, varav några används för energiproduktion och stimulantia i den övre hjärnan
• Det har använts som ett komplement till underhållsmedia (DMEM/F-12) för odling av primära hepatocyter
• Det har använts i kapillärmataranalys för att bestämma konsumtionen av aminosyror av Drosophila melanogaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-32-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Smältpunkt ∼287 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i varm alkohol och het ättiksyra. Olöslig i eter.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 131.18
Optisk rotation +40° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.