Läs mer
L-isoleucin, 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11491881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491881 1 g 1g
11401891 5 g 5g
11411891 25 g 25g
11421891 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219468901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 1g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 73-32-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine, 99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.2
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller