Läs mer
L-isoleucin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11378939 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378939 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11378939 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210209291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28910.00 SEK
    27539.95 SEK / 1kg
    Save 1370.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C6H13NO2
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vikt 131.2
Procent renhet 1.003
Fysisk form Pulver