Läs mer
L-Isoleucine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Isoleucine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate Salt |
| CAS | 16652-75-8 |
| Molekylformel | C20H27NO5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Isoleucine Phenylmethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Benzyl L-Isoleucinate p-Toluenesulfonate, Benzyl L-Isoleucinate Tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2.C7H8O3S/c1-3-10(2)12(14)13(15)16-9-11-7-5-4-6-8-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,10,12H,3,9,14H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t10-,12-;/m0./s1 |
| LEDER | O=S(O)(C1=CC=C(C=C1)C)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(OCC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.5 |
| Formel vikt | 393.16 |