Läs mer
L-Isoleucinetylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15411929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411929 25 g 25g
15491919 1 g 1g
15401929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64640.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56782-52-6
Molekylformel C8H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.69
MDL-nummer MFCD09953729
InChI-nyckel QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Synonym l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
PubChem CID 6453390
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 4710859
IUPAC-namn etyl-(2S,3S)-2-amino-3-metylpentanoat;hydroklorid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.