Läs mer
L-Isoleucine, MedChemExpress
Produktkod. 16489136
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489136 100 mg
1 options
Produktkod. 16489136 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0771
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO2
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism