Läs mer
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10832611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10832611 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10832611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-74-8
Smältpunkt 96°C to 100°C
Färg Orange to White
Elementaranalys 45.1 to 47.4% C, 7.5 to 7.9% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H16ClNO2
MDL-nummer MFCD00038911
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 27.5
Synonym l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
InChI-nyckel GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
LEDER Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 181.66
PubChem CID 11171351
Formel vikt 181.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder