Läs mer
L-isoleucin metylester hydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453448
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453448 25 g 25g
11433448 1 g 1g
11443448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17847.14
 Begränsad artikel
L-Isoleucin metylester används för kemisk syntes. Den kan t.ex. också användas för att framställa 3-metyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyrametylester. Den finner också sin användning som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
L-Isoleucin metylester används för kemisk syntes. Den kan t.ex. också användas för att framställa 3-metyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyrametylester. Den finner också sin användning som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
metanol (50 mg/ml klar, färglös lösning).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras i inert atmosfär. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. För att få en högre löslighet, värm röret till °37 C och skaka det i ultraljudsbadet en stund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18598-74-8
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00038911
InChI-nyckel GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Synonym l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
PubChem CID 11171351
IUPAC-namn metyl-(2S,3S)-2-amino-3-metylpentanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Beilstein 3595132
Löslighetsinformation Löslig i metanol (50 mg/ml klar, färglös lösning).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 181.66
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.