Läs mer
L-Isoleucinmetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30407006
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30407006 25 g
1 options
Produktkod. 30407006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82018025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 18598-74-8
Molekylformel C7H15NO2 . HCl
Kvantitet 25 g
Synonym Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
LEDER Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Formel vikt 181.087