Läs mer
l-Isoleucine, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Isoleucine |
| Smältpunkt | 279°C to 280°C (Decomposition) |
| CAS | 73-32-5 |
| MDL-nummer | MFCD00064222 |
| Synonym | L-Isoleucine, iso-Leucine, Ile, L-Isoleucine |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Kvantitet | 500 g |
| Kvalitet | Research |